Merck
850082P
Avanti
Dilyso Heart CA
Avanti Research - A Croda Brand 850082P, powder
Synonim(y):
dilysocardiolipin (Heart, Bovine) (sodium salt)
Wybierz wielkość
10 MG
4930,00 zł
4930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
4930,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
4930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (850082P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850082P
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Dilysocardiolipin is composed of two acyl chains.[1]
Zastosowanie
Dilyso Heart CA has been used as a lipid standard for the determination of mitochondrial cardiolipin content by high-performance thin-layer chromatography (HPTLC).[2]
Działania biochem./fizjol.
Dilysocardiolipin acts as an acyl donor to monolyso-phosphotidylcholine. It accepts acyl group from phosphotidylcholine.[3]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850082P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thematic Review Series: Glycerolipids. Cardiolipin synthesis for the assembly of bacterial and mitochondrial membranes
Schlame M
Journal of Lipid Research, 49(8), 1607-1620 (2008)
Effects of copper and/or cholesterol overload on mitochondrial function in a rat model of incipient neurodegeneration
Arnal N, et al.
International Journal of Alzheimer's Disease, 2013(30), 15491-15502 (2013)
Mechanism for remodeling of the acyl chain composition of cardiolipin catalyzed by Saccharomyces cerevisiae tafazzin
Abe M, et al.
The Journal of biological chemistry, 291(30), 15491-15502 (2016)