Key Documents
840497C
Avanti
16:0-18:2 PG
1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(16:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840497C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 840497C
stężenie
10 mg/mL (840497C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C40H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,37-38,41-42H,3-10,12,14-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
Klucz InChI
JBOGSUDWCXWRFD-YBBFZHODSA-M
Opis ogólny
Phosphatidylglycerol (PG) is an anionic lipid, enriched in several bacterial membranes. It is present in animal tissues, mainly in the lung surfactant.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3