Kluczowe dokumenty
800850P
Avanti
1,3-14:0 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1,3-Ditetradecanoyl glycerol (d5)
Wybierz wielkość
1 MG
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1680,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H55D5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (800850P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
1,3-14:0 D5 DG is a glycerol derivative wherein all CH2 and CH protons of glycerol are replaced by deuterium isotope.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800850P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)