Merck
700165P
Avanti
3ß-OH-7-oxocholenic acid
powder
Synonim(y):
3β-hydroxy-7-oxo-5-cholenic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H36O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.54
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700165P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3