Informacje o tej pozycji
Produkt ATEH97A4DBEF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H11Cl2N.ClH/c11-7-3-1-4-8(12)9(7)10(13)5-2-6-10;/h1,3-4H,2,5-6,13H2;1H
Inchi Key
UQSSKVAWCTVEAX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
2-8 C
Country of Origin
US
Physical Form
Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?