Merck
APO456876923
Apollo Scientific Ltd
2,3,6-Trifluorophenylacetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.12
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
(2,3,6-trifluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3N/c9-6-1-2-7(10)8(11)5(6)3-4-12/h1-2H,3H2
Klucz InChI
PQIFHBOOYBTJLD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluorophenylacetonitrile
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluorophenylacetonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)