Przejdź do zawartości
MilliporeSigma
APO455830828
Apollo Scientific Ltd
Isothiazole-3-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.14
Numer MDL:
bp
60-61
Iupac Name
3-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C4H2N2S/c5-3-4-1-2-7-6-4/h1-2H
Klucz InChI
RKKGUHKROGFETL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/isothiazole-3-carbonitrile
Boiling point
60-61
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/isothiazole-3-carbonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)