Merck
AOBH9910CC2B
AOBChem
(2,4-dichlorophenyl)(phenyl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.13
Numer MDL:
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H10Cl2O/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,13,16H
Klucz InChI
KOMWHXYBCOVOGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichlorophenyl-phenyl-methanol-118484.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/118484.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)