Kluczowe dokumenty
AOBH98B85012
AOBChem
5-Chloro-2-ethoxy-3-fluoropyridine
Wybierz wielkość
Wybierz wielkość
About This Item
Iupac Name
5-chloro-2-ethoxy-3-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H7ClFNO/c1-2-11-7-6(9)3-5(8)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
Klucz InChI
VWGBQMRDTSDSKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26606.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)