Merck
AOBH945510DE
AOBChem
3-Ethoxy-4-fluorobenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.17
Numer MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-2-13-8-5-6(9(11)12)3-4-7(8)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
PBSYMJHUGMYAIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethoxy-4-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45534.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)