Merck
AOBH039CD35C
AOBChem
[4-Chloro-2-fluoro-3-(methylsulfanyl)phenyl]methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.67
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
(4-chloro-2-fluoro-3-(methylthio)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8ClFOS/c1-12-8-6(9)3-2-5(4-11)7(8)10/h2-3,11H,4H2,1H3
Klucz InChI
OTQNHCSBLAZBMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-fluoro-3-methylsulfanyl-phenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33815.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)