Merck
AOB640097214
AOBChem
2,3-Difluoro-4-methylbenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
2,3-difluoro-4-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7F2NO/c1-4-2-3-5(8(11)12)7(10)6(4)9/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
Klucz InChI
JWPKXGWPXBRCLL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-methylbenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30302.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)