Merck
AMBH99C01948
Ambeed, Inc.
1-(5-Bromo-3-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.49
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(5-bromo-3-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(10)8(6)12/h2-3,12H,1H3
Klucz InChI
JPNKIDWQXJZFDV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/331821-10-4.html
Synonym
1-(5-Bromo-3-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/331821-10-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)