Merck
AMBH97F07463
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromo-6-methylnicotinate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.06
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-bromo-6-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-5-3-7(9)6(4-10-5)8(11)12-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
FMJSNBQBECMUBY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886372-03-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886372-03-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)