Merck
AMBH97F04F1B
Ambeed, Inc.
2-Aminoquinoline-6-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
2-amino-6-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c11-9-4-2-6-5-7(10(13)14)1-3-8(6)12-9/h1-5H,(H2,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
RGFNYRASTCKUCA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/736919-39-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/736919-39-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)