Merck
AMBH97BA0369
Ambeed, Inc.
Methyl 3-aminopyridazine-4-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 3-amino-4-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-2-3-8-9-5(4)7/h2-3H,1H3,(H2,7,9)
Klucz InChI
XEYGDGLCYQQXJS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256633-18-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256633-18-7.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)