Merck
AMBH96F10D91
Ambeed, Inc.
2-((Dimethylamino)methyl)acrylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
2-[(dimethylamino)methyl]acrylic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-5(6(8)9)4-7(2)3/h1,4H2,2-3H3,(H,8,9)
Klucz InChI
GANOKKCPYBWVRC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5415-98-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5415-98-5.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)