Merck
AMBH96F10A71
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-5H,9H2,1H3
Klucz InChI
MFBXUCNGQIZZLN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59236-36-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/59236-36-1.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)