Merck
AMBH95E08A3F
Ambeed, Inc.
(5-Chloro-2-fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.07
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
(5-chloro-2-fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClFN2.ClH/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-11-10;/h1-3,11H,4,10H2;1H
Klucz InChI
ASKIBUQBGVIHJW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1379462-59-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1379462-59-5.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)