Merck
AMBH58176A03
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-fluoropyridin-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.54
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
6-chloro-3-fluoropyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO/c6-4-2-1-3(7)5(9)8-4/h1-2H,(H,8,9)
Klucz InChI
OVBUBBZWODRDRD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1369769-03-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1369769-03-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)