Merck
AMBH303C50DB
Ambeed, Inc.
3,4,5-Trichloropyridin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.45
Numer MDL:
Iupac Name
3,4,5-trichloro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H3Cl3N2/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h1H,(H2,9,10)
Klucz InChI
BWSNIHZGJLDIMW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55933-91-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/55933-91-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)