Merck
AMBH2D701D4A
Ambeed, Inc.
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.15
Numer MDL:
Iupac Name
3-oxocyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
Klucz InChI
WATQNARHYZXAGY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16205-98-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16205-98-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)