Merck
AMBH2D700ECC
Ambeed, Inc.
Isothiazol-5-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.6
Numer MDL:
Iupac Name
isothiazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H4N2S.ClH/c4-3-1-2-5-6-3;/h1-2H,4H2;1H
Klucz InChI
GERDRWXVHHAXHV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92815-50-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/92815-50-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)