Merck
AMBH2D6F9A6F
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (5-bromo-3-hydroxypyridin-2-yl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-3-hydroxy-2-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O3/c1-10(2,3)16-9(15)13-8-7(14)4-6(11)5-12-8/h4-5,14H,1-3H3,(H,12,13,15)
Klucz InChI
FKSQRZXAISFJAG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207175-73-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1207175-73-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)