Merck
AMBH2D6F8DF1
Ambeed, Inc.
2-(4-Iodo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.03
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-iodo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7IN2O/c6-5-3-7-8(4-5)1-2-9/h3-4,9H,1-2H2
Klucz InChI
BQTYRYUORKTCJO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1408334-75-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1408334-75-7.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)