Merck
AMBH2D6F8017
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.47
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
2-chloro-6-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4ClIO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
Klucz InChI
NWXVAUFKPOPUAV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51738-07-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/51738-07-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)