Merck
AMBH2D6F5AA2
Ambeed, Inc.
2-Methylthiazol-5-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
2-methyl-1,3-thiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C4H6N2S/c1-3-6-2-4(5)7-3/h2H,5H2,1H3
Klucz InChI
IDSUZAVUCMIBBS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89281-44-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89281-44-7.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)