Kluczowe dokumenty
AMBH2D6F442F
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methyl-2-phenylpropanoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-methyl-2-phenylpropanoate
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,10(12)13-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
WITYUUTUSPKOAB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57625-74-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)