Merck
AMBH2D6F00F0
Ambeed, Inc.
3-(Aminomethyl)benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
3-(aminomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5,9H2
Klucz InChI
XFKPORAVEUOIRF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10406-24-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/10406-24-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)