Kluczowe dokumenty
Z760358
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB25, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
moisture meters
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Produkt Z760358 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 80252472 GB
zakres pomiaru nośności
110 g
Parametry
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
platforma śr.
90 mm
Opis ogólny
The MB25 has a halogen lamp for fast, even heating.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
  • easy to clean design
  • heating chamber is low maintenance
  • compact footprint
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)