Z743859
ART® Non-Filtered Tip
HLT 5000, size 5 mL, micropoint bulk pack, non-sterile
Synonim(y):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Właściwości
HLT 5000
micropoint bulk pack
opakowanie
pkg of 10X250 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3896
metody
PCR: suitable
rozmiar
5 mL