Kluczowe dokumenty
Z742469
In Situ adapter for TC-9639 Thermal Cycler multiformat block
Holds 4 x tubes
Wybierz wielkość
1 EA
3120,00 zł
3120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
3120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Holds 4 x tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific T5000-A-IS
metody
PCR: suitable
Opis ogólny
This adapter will allow the use of slides with the TC 9639 Thermal Cycler
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)