Merck
Z691038
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
flange bore 75 mm, center joint: ST/NS 34/35
Synonim(y):
DA5/75
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
center joint: ST/NS34/35
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit DA5/75
dostępność
not available in USA and Canada
otwór kołnierza
75 mm
Opis ogólny
Single and multi-socket lids for reaction flasks for simple extraction, reflux or for the introduction of a variety of stirrers, dropping funnels, temperature probes etc.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited