Merck
Z684295
Sigma-Aldrich
Aldrich® microscale spin vane
3.0 and 5.0 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Materiały
triangular PTFE (spin vane)
opakowanie
pkg of 1 ea
łopatka śr. wewn. × dł.
6.5 mm × 8 mm , cavity size for 1 mL vial
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC