Kluczowe dokumenty
Z671827
IKA® C-MAG MS magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 115V
Synonim(y):
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Produkt Z671827 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
wejście AC/DC
115 V AC
Materiały
ceramic plate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3582201
IKA C-MAG MS4
dostępność
not available in EU
Parametry
100-1500 rpm speed
rozmiar platformy
100 mm × 100 mm
pojemność mieszadła
5 L
masa
6.5 lb
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
  • Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
  • Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
  • Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
  • Protection class IP 21
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)