Kluczowe dokumenty
Z420379
Sigma-Aldrich
Scienceware® table-top Buchner funnel
I.D. 18 in., porosity medium, Removable plate
Wybierz wielkość
1 EA
5930,00 zł
5930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5930,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
5930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H14626-3518
śr. wewn.
18 in.
wys. od krawędzi do dna
229 mm (9 in.)
wielkość porów
porositymedium
Opis ogólny
Porous filter plate funnels:
  • Large capacity, PE funnels are a one piece design with a choice of fixed or removable Fritware porous filter plates supported by a multiple ring grid
  • Filter plates are made of HDPE 6.4 mm (19/32 in.) thick
  • A non-porous ring at the periphery of the plate seals filter paper when used
  • Vacuum connector accepts 12.7 mm (19/32 in.) I.D. tubing
  • Available with medium or coarse porous filter plates
  • Use below 52°C (125°F)
Perforated filter plate funnels:
  • Similarly, these funnels are available with fixed or removable perforated filter plates
  • Filter plates are made of HDPE 4.8 mm (3/16 in.) thick with 4.8 mm perforations on 11 mm (7/16 in.) centers
  • The fixed version is for coarse filtration or use with cloth or paper filters
  • The removable filter plate can be used in precious metals recovery
  • Use below 52°C (125°F)
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
część zamienna
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)