Kluczowe dokumenty
Z252956
Sigma-Aldrich
Aldrich® Flavors and Fragrances test strips
L × W 5 in. × 3 1/2 in.
Wybierz wielkość
100 EA
212,00 zł
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
212,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 100 ea
dł. × szerokość
5 in. × 3 1/2 in.
Opis ogólny
Dip and sniff test strips for sampling aroma chemicals.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)