WHA111703
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.5 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 25 ea, 90 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter papers, Whatman membrane, Z740268, nuclepore
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes, diam. 90 mm, pore size 0.05 μm, polycarbonate
Materiały
polycarbonate
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 111703
Whatman Article No. 28417696 (US reference)
Średnica
90 mm
wielkość porów
0.05 μm
Zastosowanie
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)