Merck
W513806
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-3-cyclohexenecarboxaldehyde
≥97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H7CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
tw
196 °C (lit.)
gęstość
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
ciąg SMILES
[H]C(=O)C1CCC(C)=CC1C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
MZZRKEIUNOYYDF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup