Merck
W502405
Sigma-Aldrich
1,2,6-Trihydroxyhexane
≥95%
Synonim(y):
1,2,6-Hexanetriol, 1,2,6-Trihydroxyhexane
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.17
Beilstein:
1304479
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
gęstość pary
4.63 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
tw
178 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
ethereal
ciąg SMILES
OCCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
Klucz InChI
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
383.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
195 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)