Merck
W338820
Sigma-Aldrich
2-Tridecanone
≥98%, natural, FG
Synonim(y):
Methyl undecyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.34
Numer FEMA:
3388
Beilstein:
1757402
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
7.103
pochodzenie biologiczne
botanical
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
tw
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
gęstość
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; mushroom; waxy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup