Merck
W314404
Sigma-Aldrich
p,α-Dimethylstyrene
≥98%, stabilized, FG
Synonim(y):
1-methyl-4-prop-1-en-2-ylbenzene, 2-p-tolylpropene, p-cymenene, para-iso propenyl toluene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
Numer FEMA:
3144
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2260
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
1.010
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
zawiera
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535 (lit.)
tw
186-189 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
gęstość
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
clove; spicy; phenolic
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-7H,1H2,2-3H3
Klucz InChI
MMSLOZQEMPDGPI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
p,α-Dimethylstyrene has been identified as one of the volatile flavor constituents in litchi, essential oils of distilled Mexican lime and parsley.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The mechanism of formation of p, ??dimethylstyrene in the essential oil of distilled lime (Citrus aurantifolia).
Loori JJ & Cove AR
Journal of Food Science, 29(5), 576-582 (1964)
Comparison of volatile profiles of nine litchi (Litchi chinensis Sonn.) cultivars from Southern China.
Wu Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(20), 9676-9681 (2009)
The effect of sowing date and growth stage on the essential oil composition of three types of parsley (Petroselinum crispum).
Petropoulos SA, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 84(12), 1606-1610 (2004)
Jiatong Wang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-18)
Citrus blend black teas are popular worldwide, due to its unique flavor and remarkable health benefits. However, the aroma characteristics, aroma profiles and key odorants of it remain to be distinguished and cognized. In this study, the aroma profiles of