Merck
W294918
Sigma-Aldrich
Propyl hexanoate
≥98%, FG
Synonim(y):
n-Propyl hexanoate, Caproic acid propyl ester, Propyl caproate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
Numer FEMA:
2949
Numer WE:
Nr Rady Europy:
311
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.061
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
tw
187 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; tropical; fruity; pineapple; sweet
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)OCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
HTUIWRWYYVBCFT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup