Merck
W280909
Sigma-Aldrich
Octyl formate
≥97%, FCC
Synonim(y):
Octyl methanoate
About This Item
Wzór liniowy:
HCO2(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
Numer FEMA:
2809
Numer WE:
Nr Rady Europy:
342
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.075
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
orange; fruity; rose
klasa czystości:
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
bp
87-89 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
orange; fruity; rose
ciąg SMILES
[H]C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
AVBRYQRTMPHARE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octyl formate is one of the flavor volatile components reported in blackberries[1], mushrooms[2] and certain varieties of rice.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Differentiation of eight commercial mushrooms by electronic nose and gas chromatography-mass spectrometry.
Zhou J, et al.
Journal of Sensors (2015)
Characterization and assessment of flavor compounds and some allergens in three iranian rice cultivars during gelatinization process by hs-spme/gc-ms.
Givianrad MH.
Journal of Chemistry, 9(2), 716-728 (2012)
Huaixiang Tian et al.
Journal of food science, 85(11), 3981-3997 (2020-10-17)
To identify the key aroma compounds in Yunnan goat milk cake, seven varieties of milk cake samples were subjected to sensory analysis and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), gas chromatography-olfactometry (GC-O), aroma recombination, omission, and addition tests. The GC-MS results revealed
Jon Alberdi-Cedeño et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-06-25)
For the first time, an important number of oxylipins have been identified and quantified in corn oil submitted to mild oxidative conditions at each time of their oxidation process. This oil can be considered as a model system of edible
Preliminary aroma comparison of Marion (Rubus spp. hyb) and Evergreen (R. laciniatus L.) blackberries by dynamic headspace/OSME technique.
Klesk K & Qian M.
Journal of Food Science, 68(2), 697-700 (2003)