Merck
W269440
Sigma-Aldrich
Methyl isobutyrate
natural, 98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer FEMA:
2694
Beilstein:
1740720
Numer WE:
Nr Rady Europy:
287
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
09.412
NACRES:
NA.21
klasa czystości
Halal
natural
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
tw
90 °C (lit.)
gęstość
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; fruity; floral; sweet
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
Klucz InChI
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup