Merck
W257109
Sigma-Aldrich
Hexyl 2-furoate
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.24
Numer FEMA:
2571
Numer WE:
Nr Rady Europy:
361
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.005
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
105 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C11H16O3/c1-2-3-4-5-8-14-11(12)10-7-6-9-13-10/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3
Klucz InChI
KMLFVAGUWNPADU-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)