Merck
W229806
Sigma-Aldrich
Cinnamyl cinnamate, mixture of isomers
≥95%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCO2CH2CH=CHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.32
Numer FEMA:
2298
Numer WE:
Nr Rady Europy:
332
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.739
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
tw
370 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
cinnamyl alcohol
Organoleptyczne
cinnamon; jasmine; floral; balsamic; rose; sweet
ciąg SMILES
O=C(OC\C=C\c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O2/c19-18(14-13-17-10-5-2-6-11-17)20-15-7-12-16-8-3-1-4-9-16/h1-14H,15H2/b12-7+,14-13+
Klucz InChI
NQBWNECTZUOWID-MZXMXVKLSA-N
Opis ogólny
Cinnamyl cinnamate can be used as a flavoring agent and a fragrance ingredient.
Działania biochem./fizjol.
Taste at 10 to 25 ppm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Fragrance material review on cinnamyl cinnamate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S66-S69 (2007)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 72-72 (2000)