Merck
W219800
Sigma-Aldrich
Isobutyl 3-(2-furan)propionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.24
Numer FEMA:
2198
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2093c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
13.024
pochodzenie biologiczne
synthetic
ciąg SMILES
CC(C)COC(=O)CCc1ccco1
Zastosowanie
Nut flavors, caramel, cherry, pineapple and pear, cinnamon nuances, various fruit blends, brandy and baked goods.
Cechy i korzyści
Odor: @ 1.0 percent. Sweet fruity, ripe pineapple, cherry, slightly cinnamon spicy, brown caramel and slightly balsamic.
Taste: @ 10 PPM. Winey, fruity pineapple, cherry and honey with slight spicy cinnamic and berry nuances.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)