Merck
W206202
Sigma-Aldrich
α-Amylcinnamaldehyde dimethyl acetal
≥97%, mixture of isomers
Synonim(y):
α-Pentylcinnamaldehyde dimethyl acetal, [2-(Dimethoxymethyl)-1-hepten-1-yl]benzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.36
Numer FEMA:
2062
Numer WE:
Nr Rady Europy:
47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
6.013
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
tw
300 °C (lit.)
gęstość
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC\C(=C/c1ccccc1)C(OC)OC
InChI
1S/C16H24O2/c1-4-5-7-12-15(16(17-2)18-3)13-14-10-8-6-9-11-14/h6,8-11,13,16H,4-5,7,12H2,1-3H3/b15-13+
Klucz InChI
QCHZKUPVENJLAW-FYWRMAATSA-N
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter