Merck
W203300
Sigma-Aldrich
Allyl-α-ionone
≥65%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.36
Numer FEMA:
2033
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2040
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.061
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
stężenie
≥65%
zanieczyszczenia
13% allyl β-ionone.
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
tw
102-104 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty; fruity; floral; spicy; woody
ciąg SMILES
CC1=CCCC(C)(C)C1\C=C\C(=O)CCC=C
InChI
1S/C16H24O/c1-5-6-9-14(17)10-11-15-13(2)8-7-12-16(15,3)4/h5,8,10-11,15H,1,6-7,9,12H2,2-4H3/b11-10+
Klucz InChI
FXCYGAGBPZQRJE-ZHACJKMWSA-N
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves